Learn More
Quickfit™ Flache Flanschverbindung
Click to view available options
Wandstärke (metrisch):
1.8 mm
2.2 mm
4 mm
4.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Flachflanschverbindungen
- Präzisionsschliff für auslaussichere Verwendung
- Erhältlich in verschiedenen Größen bis 100 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Wandstärke (angloamerikanisch) | 0.16 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 4 mm |