Learn More
Quickfit™ Konischer Glastrichter mit gesinterter Glasplatte
Artikelnummer. 12018483
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12018483
Marke: Quickfit SF4B32
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemisch beständigem Borosilikatglas. Der konische Quickfit™ Glastrichter mit gesinterter Glasplatte ist gegen die meisten korrosiven Reagenzien wie Ammoniak und Schwefelsäure beständig. Dank der konischen Form und der gesinterten Glasplatte ist kein Filterpapier erforderlich. Der integrierte geschliffene Glaskonus am Schaft passt zu den Quickfit™ Büchner-Kolben und -Gefäßen.
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas.Der QuickFit™ Konischer Glastrichter mit gesinterter Glasplatte ist beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien wie Ammoniak und Schwefelsäure.Die konische Form mit einer gesinterten Glasscheibe macht Filterpapier überflüssig.Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit QuickFit™ Büchner-Kolben und -Gefäßen verbunden werden.
  • Konische Form mit gesinterter Glasscheibe
  • Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien wie Ammoniak und Schwefelsäure
  • Mit integralem Schliffglaskonus am Schaft für Anschluss an Quickfit™ Büchnerkolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Konusgröße 19/26
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verbindung von Quickfit™ Buchner-Kolben
Durchmesser (metrisch) Scheibe 30 mm
Enthält Scheibe aus Sinterglas
Porosität 3
Porengröße 16 bis 40 μm
Produkttyp Filtertrichter