Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Absperrhahn, oben offen
Artikelnummer. 15577790
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15577790
Marke: Quickfit D3/22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Oben offen statt Buchse für einfaches Hinzufügen von Lösungen
  • Entspricht ISO 4800
  • Mit Schaft im Konus
  • Ermöglicht eine einfache Montage an der Oberseite der Quickfit™ Chromatographiesäulen usw., wo ein hervorstehender Schaft unerwünscht wäre.
  • GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel für fettfreie Leistung
  • Oben offen statt Buchse für einfaches Hinzufügen von Lösungen
  • Preisgünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 39 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Pyrex Borosilikatglas, Borosilicate Glass
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Konusgröße 19/26
Enthält GP Rotaflo™ Absperrhahn, PTFE-Schlüssel
Produkttyp Tropftrichter