Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
Artikelnummer. 11371875
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konusgröße:
14/23
19/26
Sperrhahn:
3 mm-Bohrung
3 mm-Öffnung
6mm Bohrung
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Konusgröße Sperrhahn Packungsgröße
11371875 50 ml 14/23 3 mm-Öffnung 1 Stück
12050073 100 ml 14/23 3 mm-Öffnung 1 Stück
12060073 100 ml 19/26 3 mm-Öffnung 1 Stück
12070073 250 ml 19/26 3 mm-Bohrung 1 Stück
15527790 500 ml 19/26 6mm Bohrung 5 Stück
15547790 1000 ml 19/26 6mm Bohrung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11371875 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. D1/11GP
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Küken. QuickFit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn und PTFE-Küken benötigt keine Schmierung oder kontaminierende Fette und greift nicht mit ätzenden Lösungen. Entspricht den Standards ISO 4800 Typ 3.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 3
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Aufnahme in die Fassungen von Quickfit™ Kolben und Gefäßen.
  • Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken
    - Kein Schmiermittel erforderlich
    ­ Keine kontaminierenden Fette
    - Kein Festfressen mit ätzenden Lösungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Konusgröße 14/23
Enthält GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus
Sperrhahn 3 mm-Öffnung
Produkttyp Tropftrichter