Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Artikelnummer. 12425406
Click to view available options
Verbindungsgröße:
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
43392
45/40
60/46
Wandstärke (metrisch):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.3 mm
2.5 mm
3.2 mm
Menge:
1/Pckg.
10/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12425406
Marke: Quickfit SRB19UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mindestschaftlänge 100 mm
  • Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
  • Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
  • Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10/Pckg.
Typ Gelenkbuchse aus Glas
Verbindungsgröße 19/26
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.08 Zoll
Wandstärke (metrisch) 2 mm