Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Beschreibung
Mindestschaftlänge 100 mm
- Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
- Ohne Keramikmarkierungen
- Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
- Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
- Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
- Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Pckg. |
| Typ | Gelenkbuchse aus Glas |
| Verbindungsgröße | 34/35 |
| Wandstärke (angloamerikanisch) | 0.08 Zoll |
| Wandstärke (metrisch) | 2 mm |