Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Mindestschaftlänge 100 mm
Marke: Quickfit SRB40UB
71.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62000kg
Beschreibung
Mindestschaftlänge 100 mm
- Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
- Ohne Keramikmarkierungen
- Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
- Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
- Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
- Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
Spezifikation
5/Pckg. | |
40/38 | |
2.3 mm |
Gelenkbuchse aus Glas | |
0.09 Zoll |