Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Artikelnummer. 15577980
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
43392
45/40
60/46
Wandstärke (metrisch):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.3 mm
2.5 mm
3.2 mm
Menge:
1/Pckg.
10/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße Wandstärke (metrisch) Menge unitSize
15577980 60/46 3.2 mm 1/Pckg. 10 Stück
10243270 24/29 2 mm 10/Pckg. -
10273700 43392 1.5 mm 10/Pckg. 10 Stück
12989363 34/35 2 mm 10/Pckg. 10 Stück
12999363 40/38 2.3 mm 5/Pckg. 5 Stück
12425406 19/26 2 mm 10/Pckg. 10 Stück
12455406 29/32 2 mm 10/Pckg. 10 Stück
12603072 43297 1.5 mm 10/Pckg. 10 Stück
12485406 45/40 2.5 mm 5/Pckg. 5 Stück
10568790 14/23 1.8 mm 10/Pckg. -
15557980 12/21 1.8 mm 10/Pckg. 50 Stück
11 options
Artikelnummer. 15577980
Marke: Quickfit SRB60UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mindestschaftlänge 100 mm
  • Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
  • Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
  • Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1/Pckg.
Artikelbeschreibung 71.5 mm (Schaftdurchmesser), 55 mm (Bohrung)
Typ Gelenkbuchse aus Glas
Verbindungsgröße 60/46
Wandstärke (metrisch) 3.2 mm