Learn More
Quickfit™ Ankerrührer mit Glasschaft
Artikelnummer. 15597980
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
450mm
600mm
750mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
11 mm
Höhe (metrisch) Sägeblatt:
90mm
135mm
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Höhe (metrisch) Sägeblatt unitSize
15597980 450mm 6 mm 90mm 5 Stück
15507990 600mm 6 mm 135mm 5 Stück
15517990 750mm 11 mm 135mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15597980 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. ST1/5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals FR:F Serie.
  • Entwickelt für den Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit
  • Das Paddel folgt der Kontur der Kolbenwände
  • Nützlich, wenn die Ansammlung von festem Material an den Wänden wahrscheinlich ist
  • Die Mindestgröße für den Rührerhals beträgt 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Quickfit Weithals-Reaktionskolben der FR:F-Serie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für den Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit
Höhe (metrisch) Sägeblatt 90mm
Länge (metrisch) 450mm
Typ Anker der Rührwelle
Material Borosilikatglas