Learn More
Quickfit™ Wägegläser mit Normschliff-Stopfen
Description
Hergestellt aus chemisch inertem Pyrex™ Borosilikatglas und entspricht DIN 12605.QuickFit™ Wägeschalen mit geschliffenen Glasstopfen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten und einer Auswahl an gedrungenen oder hohen Flaschenformen erhältlich.
- Entspricht DIN 12605
- Chemisch inertes Pyrex™ Borosilikatglas
- Leichte Konstruktion mit Stopfen aus geschliffenem Glas
- Auswahl zwischen niedrigen oder hohen Flaschenformen
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Form | Groß |
| Enthält | Geschliffener Glasstopfen |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Verschlussmaterial | Mattglas |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Verschlusstyp | Stopfen |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12605 |