Learn More
QuickFit™ Melamin-Verbindungen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12929273
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
28 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10,5 bis 11,5 mm
18.0 – 19.0 mm
6,0 bis 7,0 mm
7,0 bis 8,5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12929273 24 mm 6,0 bis 7,0 mm 10 Stück
12909273 13 mm 6,0 bis 7,0 mm 10 Stück
12939273 28 mm 6,0 bis 7,0 mm 10 Stück
12919273 18 mm 7,0 bis 8,5 mm -
12949273 28 mm 18.0 – 19.0 mm 10 Stück
11302075 28 mm 10,5 bis 11,5 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12929273 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. QC24/12
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
QuickFit™ Melamin-Schraubgewindeverbindungen dichten sicher ab QuickFit™ Glasschraubengewinde.
QuickFit-™ Melamin-Schraubgewindeverbindungen dichten sicher ab QuickFit™ Glasschraubengewinde
  • Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Schraubverschlüsse aus Melamin mit obenliegender Öffnung
  • Um festzustellen, welche Komponenten benötigt werden, überprüfen Sie i) die Größe des Glasgewindes (die Größenbezeichnung bezieht sich auf den Außendurchmesser des Gewindes in mm) und ii) den Außendurchmesser des Probenröhrchens, des Thermometers, der Sonde usw., die durch den Schraubverschluss geführt werden sollen.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 6,0 bis 7,0 mm
Verschlussgröße 24 mm
Beschreibung Gewindekappe
Material Melamin, Kunststoff
Menge 10/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Quickfit™ Glasschraubgewinde