Learn More
Quickfit™ Verbindungsklammer aus Metall
Mit korrosionsbeständiger Nickelbeschichtung für Langlebigkeit. QuickFit™ Metallklammern für Kugelverbindungen wurden entwickelt, um entsprechende Quickfit™ Glaswaren mit Kugelgelenken zu sichern.
Marke: Quickfit JC19
108.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Federbelastet, um einen ausgeglichenen positiven Druck auf die Oberfläche des Kugelgelenks und des Buchsengelenks zu gewährleisten
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
5/Packung | |
Klemme für Kugelverbindungen | |
Vernickeltes Metall | |
Sphärische Verbindung Größe S19 |