Learn More
Scilabware Quickfit™ Glasaufsatz mit zwei parallelen Anschlüssen
Artikelnummer. p-8002999
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12001603
Marke: Scilabware MA1/11
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbinden Sie zwei Geräte auslaufsicher. Der QuickFit™ Mehrfachglasverbindungsadapter mit zwei parallelen Hälsen ist die perfekte Wahl.
Verbinden Sie zwei Geräte auslaufsicher.Der QuickFit™ Mehrfachglasverbindungsadapter mit zwei parallelen Hälsen ist die perfekte Wahl.
Mit zwei parallelen Hälsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konusgröße 14/23
Material Borosilikatglas
Produkttyp Mehrfach-Halsadapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen 14/23