Learn More
Quickfit™ O-Ring
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermomter-Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ersatz-O-Ring für ML1 Microscale Kit und Microscale Tropftrichter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermomter-Adapter |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Kunststoff |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |