Learn More
O RING STIRRER VE=10 St.
Artikelnummer. 12959413
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PTFE-Rührerbuchse
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12959413 PTFE-Rührerbuchse 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12959413 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. ST4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.47 €
    24.34 € / 10 Stück
    Sparen 6.13 €
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit PTFE-Rührer
  • Für die Verwendung mit PTFE-Rührer
  • Passend für 6 mm-Rührwelle
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PTFE-Rührerbuchse
Produkttyp O-Ring
Größe 6 mm