Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Einfacher Kurzschaftadapter
Artikelnummer. 12008991
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
65 mm
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
200 mm
Konusgröße:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Konusgröße Packungsgröße
12008991 65 mm 19/26 1 Stück
12455366 200 mm 19/26 1 Stück
12445366 190 mm 14/23 -
12425366 65 mm 14/23 1 Stück
12018991 65 mm 24/29 1 Stück
10575895 200 mm 24/29 1 Stück
15577940 65 mm 29/32 5 Stück
15587940 120 mm 10/19 5 Stück
15597940 200 mm 29/32 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12008991 Lieferant Quickfit™ Lieferanten-Nr. RA1/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.15 €
    20.97 € / 1 Stück
    Sparen 4.18 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter. QuickFit™ Glatte Übergangsstücke mit kurzem Ablaufrohr werden in vielen verschiedenen Längen geliefert, mit kurzen bis hin zu sehr langen Ablaufrohren.
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter.QuickFit™ glatte Adapter mit kurzem Stiel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, von kurzen Stielen bis hin zu sehr langen.
  • Mit kurzem oder langem Stiel
  • Nützlich für die Zuführung von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmegefäße
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2,55 in.
Gesamtlänge (metrisch) 65 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter
Konusgröße 19/26
Produkttyp Empfängeradapter