Learn More
Quickfit™ Klemme aus Polyacetal für Kugelschliffe
Click to view available options
Farbe:
Dunkelrot
Hellorange
Violett
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyacetal
- Erhebliche Reduktion der Einklemmdauer möglich
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Kann bei Temperaturen bis zu 80°C verwendet werden
- Farbkodierte Clips ermöglichen eine einfachere Erkennbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Typ | Gelenkklemme |
| Material | Polyacetal |
| Farbe | Dunkelrot |