Learn More
Quickfit™ Druckausgleichstrichter mit Rotaflo™ Küken
Beschreibung
Zur Verwendung, wenn Behältern unter Vakuum Flüssigkeiten hinzugefügt werden müssen.
- ISO 4800-konform
- Kann auch mit Soxhlets als Lösungsmittelfallen verwendet werden, um die Rückgewinnung am Ende einer Extraktion zu erleichtern.
- Mit GP Rotaflo™ Absperrhähnen und chemisch beständigen PTFE-Küken
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
| Konusgröße | 19/26 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird verwendet, wenn Flüssigkeiten unter Vakuum in Gefäße eingeführt werden müssen, Soxhlets als Lösungsmittelfalle |
| Verbindungsnummer | 24/29 |
| Menge | 1/Packung |
| Sperrhahn | GP Rotaflo™; 3 mm |
| Produkttyp | Druckausgleichstrichter |