Learn More
Quickfit™ Druckausgleichstrichter mit Rotaflo™ Küken
Artikelnummer. p-8002684
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Konusgröße:
19/26
24/29
Verbindungsnummer:
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12014453
Marke: Quickfit DE250/32
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung, wenn Behältern unter Vakuum Flüssigkeiten hinzugefügt werden müssen.
  • ISO 4800-konform
  • Kann auch mit Soxhlets als Lösungsmittelfallen verwendet werden, um die Rückgewinnung am Ende einer Extraktion zu erleichtern.
  • Mit GP Rotaflo™ Absperrhähnen und chemisch beständigen PTFE-Küken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Konusgröße 19/26
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird verwendet, wenn Flüssigkeiten unter Vakuum in Gefäße eingeführt werden müssen, Soxhlets als Lösungsmittelfalle
Verbindungsnummer 24/29
Menge 1/Packung
Sperrhahn GP Rotaflo™; 3 mm
Produkttyp Druckausgleichstrichter