Learn More
Quickfit™ PTFE-Blatt
Artikelnummer. 12929413
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
450mm
750mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
11 mm
Breite (metrisch):
52 mm (Klinge)
76mm (Klinge)
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Breite (metrisch) unitSize
12929413 450mm 6 mm 76mm (Klinge) 5 Stück
10151840 450mm 6 mm 52 mm (Klinge) 5 Stück
12939413 750mm 11 mm 76mm (Klinge) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12929413 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. ST7/3
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PTFE-Scheiben gewährleisten maximale Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien. Quickfit™ PTFE-Scheiben lassen sich auf dem Glasschaft verdrehen und so auch durch kleine Öffnungen wie z. B. Hälse und Muffen von Quickfit™ Kolben führen.
Diese PTFE-Scheiben gewährleisten maximale Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien. Quickfit™ PTFE-Scheiben lassen sich auf dem Glasschaft verdrehen und so auch durch kleine Öffnungen wie z. B. Hälse und Muffen von Quickfit™-Kolben führen.
  • Klingen für Reinigung und Austausch abnehmbar
  • Nützlich für das Wischen im Bereich der Gefäßwände, da sie keine Kratzer verursachen
  • Zur Verwendung mit Rührwellen aus Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Welle für Glasrührer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Wischen im Bereich der Gefäßwände, da sie keine Kratzer verursachen
Länge (metrisch) 450mm
Temperatur (metrisch) 250 °C
Typ Rührer
Breite (metrisch) 76mm (Klinge)
Material PTFE