Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß
Beschreibung
- Seitenarm zum leichteren Befüllen mit Mineralöl
- Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Reaktionsabsorptionsgefäß |
| Standard-Konusverbindung | 19/26 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre |