Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß, gebogen, mit Belüftung
Artikelnummer. p-8003005
Click to view available options
Höhe (metrisch):
80 mm
106 mm
120 mm
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11342095
Marke: Quickfit RA2/22
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Destillat in einem Rundkolben. Der QuickFit™ Auffangbehälter ist mit einem abgewinkelten Vakuumvorstoß mit Belüftung verbunden, um die Probleme geschlossener Systeme zu vermeiden.
Destillat in einem Rundkolben. Der QuickFit™ Auffangbehälter ist mit einem abgewinkelten Vakuumvorstoß mit Belüftung verbunden, um die Probleme geschlossener Systeme zu vermeiden.
  • Biegung mit Belüftung
  • Mit Seitenhals für Entlüftung
  • Vermeidet die Probleme geschlossener Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 106 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,17 in.
Enthält Seitenarm
Konusgröße 19/26
Produkttyp Empfängeradapter