Learn More
Quickfit™ Verbindungsstück für Destillieraufsatz
Artikelnummer. p-8003006
Click to view available options
Konusgröße:
14/23 (Kolben/Kondensator)
19/26 (Kolben/Kondensator)
24/29 (Kolben), 19/26 (Kondensator)
24/29 (Kolben/Kondensator)
29/32 (Kolben/Kondensator)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11362105
Marke: Quickfit SH1/11
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rückgewinnung von Dämpfen nach der Destillation. QuickFit™ Rückgewinnungsköpfe aus Glas ermöglichen einen geschlossenen Kreislauf zwischen Kolben und Kondensatoren.
Rückgewinnung von Dämpfen nach der Destillation.QuickFit™ Rückgewinnungsaufsätze aus Glas ermöglichen einen geschlossenen Kreislauf zwischen Kolben und Kondensatoren.
Für eine einfache Dampfleitung zwischen Kolben und Destillationskondensatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Konusgröße 14/23 (Kolben/Kondensator)
Produkttyp Recovery Destillieraufsatz-Adapter