Learn More
Quickfit™ Gewinderohre aus Glas
Artikelnummer. 12959363
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Länge (metrisch):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Gewindegröße:
GL 13
GL 18
GL 24
GL 28
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Gewindegröße Packungsgröße
12959363 15,4 mm 145 mm GL 18 10 Stück
12475396 22,5 mm 125 mm GL 24 10 Stück
12485396 24,5 mm 90 mm GL 28 10 Stück
10355450 11,1 mm 135 mm GL 13 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12959363 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. SQ18UB
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemischen Korrosion. Wenn Sie die QuickFit™ Schraubgewinderöhrchen für Glasbläser mit Kunststoffeinsätzen verwenden, können Sie eine dichte Verbindung zu einem geraden Röhrchen oder bieten eine Schnittstelle zu anderen Materialien herstellen.
  • Ohne Etiketten (frei von Keramikbeschriftung), um Verkohlung zu vermeiden, wenn das Etikett direkter Hitze ausgesetzt ist
  • Außengewinde passend für GLL-Normgewindegrößen
  • Zur Verwendung mit Schmelzbrennern beim Herstellen von Labor-Glasprodukten
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Entwickelt für die Verwendung mit einer Reihe von Kunststoffschraubverschlüssen, Silikonkautschukringen, Schraubgewinde-Verbindungsstücken und PTFE-Unterlegscheiben
Spezifikation
Länge (metrisch) 145 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit Der Aufbau von Laborglaswaren
Gewindegröße GL 18
Durchmesser (metrisch) 15,4 mm
Produkttyp Schraubgewinderohr