Learn More
Quickfit™ Gewinderohre aus Glas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Länge (metrisch):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Gewindegröße:
GL 13
GL 18
GL 24
GL 28
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Ohne Etiketten (frei von Keramikbeschriftung), um Verkohlung zu vermeiden, wenn das Etikett direkter Hitze ausgesetzt ist
- Außengewinde passend für GLL-Normgewindegrößen
- Zur Verwendung mit Schmelzbrennern beim Herstellen von Labor-Glasprodukten
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Entwickelt für die Verwendung mit einer Reihe von Kunststoffschraubverschlüssen, Silikonkautschukringen, Schraubgewinde-Verbindungsstücken und PTFE-Unterlegscheiben
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit | Der Aufbau von Laborglaswaren |
| Gewindegröße | GL 24 |
| Durchmesser (metrisch) | 22,5 mm |
| Produkttyp | Schraubgewinderohr |