Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
- Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
- Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 24/29 |
| Enthält | Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Seitenschlauchadapter |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 19/26 |