Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
Beschreibung
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
- Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
- Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 29/32 |
| Enthält | Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Seitenschlauchadapter |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 29/32 |