Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
Marke:  Quickfit MF17/2/SC
144.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15587930
  • 152.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
  • Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
  • Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Pyrex Borosilikatglas
14/23
Abnehmbarer Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
Seitenschlauchadapter