Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
Artikelnummer. 15597930
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15597930
Marke: Quickfit MF17/3/SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
  • Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
  • Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konusgröße NS 24/29
Enthält Mit Seitenarm für den Anschluss von Gummischläuchen
Produkttyp Schlauchadapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 24/29