Learn More
Quickfit™ Kugelgelenke (Kugel)
Artikelnummer. 13401909
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Gehäuse S13
Gehäuse S19
Gehäuse S29
Gehäuse S35
S41
Wandstärke (metrisch):
1.5 mm
2.5 mm
2.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 13401909
Marke: Quickfit MS19UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit FS-Kugelgelenk-Hülsen:
  • Aus Pyrex-Borosilikatglas
  • Ungefähre Schaftlänge von 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Kugelkopfgelenk
Verbindungsgröße Gehäuse S19
Wandstärke (metrisch) 1.5 mm