Learn More
Quickfit™ Kugelgelenke (Kugel)
Artikelnummer. 15567940
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Gehäuse S13
Gehäuse S19
Gehäuse S29
Gehäuse S35
S41
Wandstärke (metrisch):
1.5 mm
2.5 mm
2.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15567940
Marke: Quickfit MS41UB
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung mit FS-Kugelgelenk-Hülsen:
  • Aus Pyrex-Borosilikatglas
  • Ungefähre Schaftlänge von 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1/Pckg.
Artikelbeschreibung Schaftaußendurchmesser: 28 mm
Typ Kugelgelenk
Verbindungsgröße S41
Standard-Konusverbindung Nr. Bohrung: 27 mm
Wandstärke (metrisch) 2.8 mm