Learn More
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, gerade
Beschreibung
- Mit geradem Verbindungsstück für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
- Abnehmbare Kunststoffverschraubungen ermöglichen die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flexible Schläuche, Gummischläuche |
| Enthält | Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Gerader Schlauchadapter |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 19/26 |