Learn More
Quickfit™ Adapter mit Schwanenhals
Beschreibung
Mit Schraubgewinde zur Aufnahme von Thermometern und Röhrchen
- Erhältlich in verschiedenen Buchsen-, Konus- und Gewindegrößen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 24/29 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Schwanenhals-Adapter |
| Gewindegröße | 13 |