Learn More
Quickfit™ Kegelaufsätze
Artikelnummer. 10735671
Change view
Click to view available options
Konusgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
45/40
55/44
Wandstärke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
1.8 mm
2.00 mm
2 mm
2.30 mm
5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Konusgröße Wandstärke (metrisch) unitSize
10735671 40/38 2 mm -
12939363 10/19 1 mm 10 Stück
12468816 14/23 1.5 mm 10 Stück
10830251 19/26 1.8 mm 10 Stück
12614911 29/32 2 mm 10 Stück
12488816 24/29 1.8 mm 10 Stück
12458826 43297 1.5 mm -
12653012 45/40 2.30 mm 5 Stück
13431829 34/35 2.00 mm -
15597760 12/21 1.5 mm 50 Stück
15507770 55/44 5 mm 20 Stück
11 options
Artikelnummer. 10735671
Marke: Quickfit CNB40UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hergestellt mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Pyrex™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
  • Kegel mit Schaftlänge von 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gelenkkonus
Konusgröße 40/38
Wandstärke (metrisch) 2 mm