Learn More
Quickfit™ Kegelaufsätze
Artikelnummer. 12614911
Click to view available options
Konusgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
45/40
55/44
Wandstärke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
1.8 mm
2.00 mm
2 mm
2.30 mm
5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12614911
Marke: Quickfit CNB29UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hergestellt mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Pyrex™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
  • Kegel mit Schaftlänge von 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gelenkkonus
Konusgröße 29/32
Wandstärke (metrisch) 2 mm