Learn More
VACUUM RECEIVER B19SKT 4X B14
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Nützlich zum Sammeln von Fraktionen beim Destillieren unter Vakuum
- Jeder Kolben kann schrittweise durch Drehen des Adapters gefüllt werden
- Vermeidet Probleme mit störenden Vakuumbedingungen beim Wechseln der Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich zum Auffangen von Destillatfraktionen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolben |
| Enthält | Konnektor mit Schraubgewinde |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Vakuum-Empfängeradapter |