Learn More
QuickFit™ Wasser, still, einfache Destillation
Artikelnummer. 15838756
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220 V
230 V
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15838756 220 V 1 Einheit
15828756 230 V 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838756 Lieferant Scilabware Lieferanten-Nr. QWS4/220V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2211.67 €
    1551.09 € / 1 Stück
    Sparen 660.58 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die QuickFit™ Wasserdestillieranlage für Einzeldestillation umfasst eine Reihe von Betriebs- und Sicherheitsfunktionen, die es zur idealen Wahl für Ihr Labor machen.
  • Ausgabekapazität von 4 l/h pyrogenfreiem, einfach destilliertem Wasser
  • Die Destillatqualität ist konform mit den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs für gereinigtes Wasser & der ASTM Typ 4.
  • Pyrex™ Glasheizkessel und Kondensator minimieren die Kontaminationsrisiko des Destillats durch die auslaugende Wirkung von destilliertem Wasser auf Metallkomponenten
  • Destillat pH 5.0 – 6.5
  • Leitfähigkeit des Destillats von 3.0 bis 5.0 µs/cm
  • Verchromtes 3 kW-Heizelement mit 2 unabhängigen, verstellbaren Thermostaten schützen die Destillieranlage bei einem Ausfall der Wasserversorgung
  • Einfach zu reinigen. Kein Zerlegen von Glasgefäßen erforderlich
  • Kann an der Wand oder auf dem Tisch montiert werden
  • CE-Kennzeichnung durch unabhängige Prüfstelle
  • Lieferung mit Bedienungsanleitung
Spezifikation
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220 V
Wirkleistung 3 kW
Flussrate 4 l/h
Typ Wasserdestillieranlage für Einfachdestillation