Learn More
Quifenadin, TRC
Artikelnummer. 30411225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411225 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ536000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quifenadine
CAS 10447-39-9
Summenformel C20H23NO
Menge 100 mg
Synonym Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2
SMILES OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl(diphenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 293.4
Formelmasse 293.178