missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quillaic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16461528 5 mg
16419128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16461528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN08395mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Quillaic acid(Quillaja sapogenin) is the major aglycone of the widely studied saponins of the Chilean indigenous tree Quillaja saponaria Mol; can elicit dose-dependent antinociceptive effects in two murine thermal models.

Quillaic acid(Quillaja sapogenin) is the major aglycone of the widely studied saponins of the Chilean indigenous tree Quillaja saponaria Mol

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quillaic acid
CAS 631-01-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H46O5
Menge 5 mg
Synonym Quillaja sapogenin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41 mg/mL (84.24 mM)
SMILES OC([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O)[C@@]5(C)C=O)C)[C@]3(C)C[C@H]1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 486.68
Formelmasse 486.68
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.