Beschreibung
Zur Reinigung von Innenflächen, Werkzeugen oder Produkten. Quiltec™ I Wischtücher bieten eine extrem hohe Saugleistung. Diese haltbaren Polyester-Wischtücher sind ideal für Reinraumanwendungen.
- Diese Wischtücher mit versiegelten Kanten bieten eine extrem hohe Saugleistung. Zwei lasergeschnittene und miteinander versiegelte Schichten aus gestepptem Polyestergewebe für die Bildung von Taschen, in denen zusätzliche Flüssigkeit eingeschlossen werden kann.
- Die zweilagige, gesteppte Polyesterkonstruktion sorgt für einen strapazierfähigen Wischer mit außergewöhnlicher —Saugfähigkeit und absorbiert mehr als das Doppelte der Kapazität eines einschichtigen Wischtuchs
- Extrem geringe Partikel- und Faserkonzentration, daher ideal —für die Reinigung der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten, das Abwischen von Produkten oder die allgemeine Reinigung
Bestellinformation
Gewaschen und verpackt in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Quiltec™ I Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 3 und 4 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
| Mehr anzeigen |