Learn More
Chinolin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080608
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479502
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10192.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-10-7
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00006752
InChI-Schlüssel LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
IUPAC-Name Chinolin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldic acid
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 5 g
Beilstein 126322
Merck Index 14,8046
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinaldic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Quinolinecarboxylic acid