Learn More
Quinaldiksäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30409608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409608 250 mg 250 Milligramm
30418142 2.5 g -
30409752 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ585008250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16907-79-2
Summenformel C10H6NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.15
IUPAC-Name Natrium; Chinolin-2-Carboxylat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldic Acid Sodium Salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Formelmasse 195.0296