Learn More
Chinaldin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495433 25 g 25 Gramm
11405443 100 g 100 Gramm
11415443 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13412.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
It is an anaesthetic used in fish transportation. Used in preparation of oil-soluble dyes. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Narkosemittel, das beim Transport von Fisch verwendet wird. Wird zur Herstellung von öllöslichen Farbstoffen verwendet. Auch in Anti-Malaria-Medikamenten sowie bei der Herstellung von Farbstoffen, Lebensmittelfarbstoffen, Pharmazeutika und pH-Indikatoren verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2.5 g/l).
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. In dunkler Umgebung und nicht in der Luft lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren. Bei Lagerung kann es sich verfärben, bis es braun wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-63-4
Summenformel C10H9N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00006756
InChI-Schlüssel SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC-Name 2-Methylchinolin
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldine
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.058
Siedepunkt 247°C to 248°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.612
Menge 25 g
Beilstein 110309
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8047
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.5g/L).
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinaldine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinaldine