Learn More
Chinaldine Red, TRC
Artikelnummer. 30420153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420153 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ5850031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Summenformel C21H23N2 . I
Menge 1 g
Synonym 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(1-ethylchinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 430.3
Formelmasse 430.0906