Learn More
Chinaldine Red, TRC
Artikelnummer. 30424762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424762 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424762 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ585003100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Summenformel C21H23N2 . I
Menge 100 mg
Synonym 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(1-ethylchinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 430.3
Formelmasse 430.0906