Learn More
Quinalphos freies Hydroxy, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311703 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311703 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16700100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Quinalphos free hydroxy
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H6 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1cnc2ccccc2n1
IUPAC-Name Chinoxalin-2-ol
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Menge 100 mg
Formelmasse 146,048 g/mol