Learn More
Quinapril Ethyl Ester ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isochinolincarbonsäure Ethyl Ester), Mikromol™
Beschreibung
Quinapril-Ethylester ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isochinolincarbonsäure-Ethylester)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinapril Ethyl Ester |
| CAS | 103733-35-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Quinapril Ethyl Ester |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C27 H34 N2 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, ethyl ester, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]- (9CI), (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-Isoquinolinecarboxylic acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H34N2O5/c1-4-33-26(31)23(16-15-20-11-7-6-8-12-20)28-19(3)25(30)29-18-22-14-10-9-13-21(22)17-24(29)27(32)34-5-2/h6-14,19,23-24,28H,4-5,15-18H2,1-3H3/t19-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl-(3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isochinolin-3-carboxylat |
| Mehr anzeigen |