Learn More
Chinazolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10436990 1 g Glasflasche 1 Gramm
10446990 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436990 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 253-82-7 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253-82-7
Summenformel C8H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
MDL-Nummer MFCD00006712
InChI-Schlüssel JWVCLYRUEFBMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenmiazine, 1,3-benzodiazine, 1,3-diazanaphthalene, 5,6-benzopyrimidine, benzo a pyrimidine, chinazolin, unii-ub9qur18nl, ub9qur18nl, benzopyrimidine
PubChem CID 9210
ChEBI CHEBI:36621
IUPAC-Name Chinazolin
SMILES C1=CC=C2N=CN=CC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Quinazoline
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 243°C
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, 175
Merck Index 15, 8169
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen