Learn More
Chinazolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-190266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10436990
Marke: Thermo Scientific Acros 153980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 253-82-7 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253-82-7
Summenformel C8H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
MDL-Nummer MFCD00006712
InChI-Schlüssel JWVCLYRUEFBMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenmiazine, 1,3-benzodiazine, 1,3-diazanaphthalene, 5,6-benzopyrimidine, benzo a pyrimidine, chinazolin, unii-ub9qur18nl, ub9qur18nl, benzopyrimidine
PubChem CID 9210
ChEBI CHEBI:36621
IUPAC-Name Chinazolin
SMILES C1=CC=C2N=CN=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinazoline
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 243°C
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, 175
Merck Index 15, 8169
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen