Learn More
Quinidin (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30413741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413741 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30413741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ68507050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinidine
CAS 56-54-2
Summenformel C20 H24 N2 O2
Menge 50 mg
Synonym Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
SMILES COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC-Name (S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
Formelmasse 324.1838